Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
H48808
2-Hydroxy-5-Nitropyridin
97%
Synonym(e):
5-Nitro-2-pyridinol
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
188-191 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-5-2-1-4(3-6-5)7(9)10/h1-3H,(H,6,8)
InChIKey
XKWSQIMYNVLGBO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?