GF97903693
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), monofilament, diam. 0.35 mm, L 50 m, condition nylon 6/66 copolymer
Synonym(e):
AM305938
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 979-036-93
Länge
50 m
Durchmesser
0.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)