Merck
GF96457720
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.7 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, size 50 × 50 mm, temper annealed
Synonym(e):
FE220330
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 964-577-20
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF96457720-1EA4061821132895
GF96457720-5EA4061821132925
GF96457720-10EA4061821132888
GF96457720-20EA4061821132901
GF96457720-2EA4061821132918