Merck
GF05882766
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
25m wire, 0.5mm diameter, hard
Synonym(e):
AL055160
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 058-827-66
L × Durchm.
25 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)