Merck
GF96338357
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 200 x 500mm, 0.25mm thickness
Synonym(e):
MG010250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 963-383-57
Größe × Dicke
200 mm × 500 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)