Merck
GF04833738
Magnesium
powder, max. particle size 250 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
Synonym(e):
MG006011
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Mg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
1 mmHg ( 621 °C)
Assay
≥99.8%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
950 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 048-337-38
Widerstandsfähigkeit
4.46 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
250 μm
bp
1090 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
648 °C (lit.)
Dichte
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChIKey
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)