GF92920923
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, annealed
Synonym(e):
NJ270350
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 929-209-23
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)