Merck
GF89296497
Polyamide - Nylon 11
(PA 11), rod, diam. 55 mm, L 500 mm, grade rilsan bmn tld
Synonym(e):
AM337930
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 892-964-97
Länge
500 mm
Durchmesser
55 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)