Merck
GF13876151
Polyamide - Nylon 11
(PA 11), rod, diam. 15 mm, L 995 mm, black
Synonym(e):
AM337913
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 138-761-51
Länge
995 mm
Durchmesser
15 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF13876151-1EA4061825063416
GF13876151-2EA4061825063423
GF13876151-5EA4061825063430