Merck
GF85839193
Palladium-copper alloy, Pd60Cu40
foil, 25 x 25mm, 0.5mm thickness
Synonym(e):
PD120300
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 858-391-93
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)