Wichtige Dokumente
203998
Palladium
powder or granules, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Palladium (Pulver), Palladium-Element, Palladiummohr
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder or granules
Widerstandsfähigkeit
9.96 μΩ-cm, 20°C
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1554 °C (lit.)
Dichte
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Der Effekt der P-Zugabe auf die Eigenschaften von CeZrAl-Trägern und die Aktivität von Pd-Katalysatoren bei der Propanoxidation.: In dieser Studie wird die Rolle der Phosphorzugabe auf die Eigenschaften von CeZrAl-Trägern und ihr Einfluss auf die Aktivität von Palladiumkatalysatoren bei der Propanoxidation untersucht. Die Ergebnisse legen nahe, dass Phosphor die strukturelle Stabilität verbessert und die Oxidationsaktivität der Palladiumkatalysatoren steigert, was es zu einem signifikanten Faktor für Energiespeicherlösungen und industrielle Anwendungen macht (Feng et al., 2024).
- Ein multifunktionales, Co-basiertes, metallorganisches Gerüst als Plattform für die Protonenleitung und die Reduktion von Nitrophenolen.: Auch wenn der Schwerpunkt primär auf cobaltbasierten Gerüstverbindungen liegt, wird in diesem Artikel die Rolle von Palladium als Vergleichskatalysator erörtert. Dabei wird die Effizienz von Palladium bei der Protonenleitung und der Nitrophenolreduktion hervorgehoben und auf sein Potenzial für energieeffiziente industrielle Prozesse und Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien hingewiesen (Ma et al., 2023).
- Zweidimensionale metallorganische Lanthanid-Gerüste als Plattform für die Detektion von Schadstoffen und die Reduktion von Nitrophenolen: Untersuchung der Anwendung von Palladium in zweidimensionalen metallorganischen Lanthanid-Gerüsten zur Schadstoffdetektion und Nitrophenolreduktion, wobei der Nutzen von Palladium in Umweltüberwachungs- und Energieumwandlungssystemen hervorgehoben wird (Wang et al., 2023).
- Kern/Schale-V-Legierung-Pd-Legierung-Hydride mit unterdrückter kritischer Temperatur für die Wasserstoffspeicherung – eine technische Bewertung: Bewertet die Verwendung von Vanadium-Legierung-Palladium-Legierung-Hydriden bei der Wasserstoffspeicherung mit Schwerpunkt auf ihren technischen Eigenschaften und dem Potenzial zur Erhöhung der Energiespeichereffizienz. Diese Studie liefert Einblicke in die Entwicklung von hochreinen Palladium-basierten Materialien für die Energieumwandlung und -speicherung (Lamb et al., 2023).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
203998-1G | 4061826741023 |
203998-5G | 4061833595442 |