Wichtige Dokumente
GF83795024
Zinn
powder, 45 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.9%
Synonym(e):
SN006020
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 837-950-24
Widerstandsfähigkeit
11 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
1000 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
bp
2270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
231.9 °C (lit.)
Dichte
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChIKey
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)