Wichtige Dokumente
GF83603909
Zirkonium
foil, 50x50mm, thickness 0.5mm, annealed, 99.2%
Synonym(e):
Zirconium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.2%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 836-039-09
Widerstandsfähigkeit
40 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
50 x 50 mm × 0.5 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1852 °C (lit.)
Dichte
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChIKey
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)