GF84138318
Silicon carbide - reaction bonded
sheet, thickness 5.0 mm, size 50 × 50 mm, condition ground
Synonym(e):
SI643250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 841-383-18
Größe
50 × 50 mm
Dicke
5.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)