GF83188660
Fecralloy® - iron/chromium
foil, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, thickness 0.05 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Synonym(e):
FE080251
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 831-886-60
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)