Merck
GF13963653
Brass
powder, Cu 70%/Zn 30%, max. particle size 100 micron, 0.5_kg, condition atomized
Synonym(e):
CU086011
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 139-636-53
Max. Partikelgröße
100 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)