Merck
GF75231558
Aluminiumoxid
rod, 10.0 mm diameter, purity 99%, length 500 mm
Synonym(e):
AL607975
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 752-315-58
Länge
500 mm
Durchmesser
10.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)