GF26506526
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
rod, 50mm x 25.4mm diameter, cold finished
Synonym(e):
CU047940
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 265-065-26
L × Durchm.
50 mm × 25.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)