Merck
GF75163833
Aluminium alloy 2014
foil, Al92%/Cu 8%/Mn 1%/Si 1%/Fe 0.5%/Mg %, thickness 1.50 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
AB100550
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 751-638-33
Größe
150 × 150 mm
Dicke
1.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)