Merck
GF74523450
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 8mm disks, 0.5mm thickness, annealed
Synonym(e):
CU060500
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 745-234-50
Größe × Dicke
8 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)