Merck
GF24859031
Quartz - fused
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm
Synonym(e):
SI617950
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 248-590-31
Länge
100 mm
Durchmesser
5.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)