GF71299367
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
5000m wire, 0.025mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI095110
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 712-993-67
L × Durchm.
5000 m × 0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)