GF71156819
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 15mm disks, 0.005mm thickness, as rolled
Synonym(e):
NI050200
Empfohlene Produkte
Form
foil (disks - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 711-568-19
Größe × Dicke
15 mm × 0.005 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)