D2622LMSUA
Schwefel in leichtem Mineralöl, ASTM D2622
Calibration Set A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Komponenten
Blank, 0.0005% (5ppm), 0.001% (10ppm), 0.01% (100ppm), 0.025% (250ppm), 0.05% (500ppm), 0.075% (750ppm), 0.1% (1000ppm); 100 mL ea.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)