GF70188071
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
1m wire, 1.0mm diameter, hard
Synonym(e):
NI145160
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 701-880-71
L × Durchm.
1 m × 1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)