GF63482193
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
100mm rod, 9.5mm diameter
Synonym(e):
NE077920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 634-821-93
L × Durchm.
100 mm × 9.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF63482193-2EA | 4061829966027 |
GF63482193-1EA | 4061825438405 |
GF63482193-5EA | 4061831017175 |