Merck
GF70020661
Boron nitride
rod, 9.0 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Synonym(e):
B 607915
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 700-206-61
Länge
25 mm
Durchmesser
9.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)