GF15012177
Boron nitride
rod, 25.4 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonym(e):
B 607950
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 150-121-77
Länge
100 mm
Durchmesser
25.4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)