GF69297687
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.125 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
ME311100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 692-976-87
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF69297687-10EA | 4061825016924 |
GF69297687-1EA | 4061825016931 |
GF69297687-20EA | 4061825016948 |
GF69297687-2EA | 4061825016955 |
GF69297687-5EA | 4061825016962 |