GF64526665
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 500g, 98%
Synonym(e):
NI076011
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder (atomized)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 645-266-65
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)