Merck
GF25871160
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
foil, 150 x 150mm, 1.6mm thickness
Synonym(e):
CU130700
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 258-711-60
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 1.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)