Wichtige Dokumente
GF61610699
Kupfer
insulated wire, 100m, conductor diameter 0.24mm, insulation thickness 0.25mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation
Synonym(e):
Copper, CU005893
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 616-106-99
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm. × Dicke
100 m × 0.24 mm × 0.25 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF61610699-1EA | 4061825366333 |