SAB56000323
Anti-TRK (pan) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM423, affinity purified immunoglobulin
Synonym(e):
High affinity nerve growth factor receptor, TRK1-transforming tyrosine kinase protein, Tyrosine kinase receptor A
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM423, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:400
western blot: 1:1000-1:4000
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)