GF61358148
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 2m coil, 0.2mm thickness, annealed
Synonym(e):
FA140250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 613-581-48
Größe × Dicke
2 m × 0.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)