GF61324242
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
200mm rod, 25mm diameter, extruded
Synonym(e):
MG017950
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 613-242-42
L × Durchm.
200 mm × 25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)