GF53077259
Nickel silver
rod, Cu 45%/Zn 43%/Ni 10%/Pb 2%, 20.5 mm diameter, length 100 mm
Synonym(e):
CZ047930
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 530-772-59
Länge
100 mm
Durchmesser
20.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)