Merck
GF48332505
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
25m wire, 0.125mm diameter, hard
Synonym(e):
AL055140
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 483-325-05
L × Durchm.
25 m × 0.125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)