Merck
GF47970254
Silicone Elastomer, Film, Thickness 0.025Mm, Size 23X23 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, film, thickness 0.025 mm, size 23 × 23 mm
Synonym(e):
SI301025
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 479-702-54
Größe
23 × 23 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)