Merck
GF47017650
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 10 m, filament diameter 0.015mm
Synonym(e):
SI675721
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 470-176-50
Länge
10 m
Durchmesser
0.015 mm , filament diameter
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)