GF37976147
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 5 m, filament diameter 0.015mm
Synonym(e):
SI675721
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 379-761-47
Länge
5 m
Durchmesser
0.015 mm , filament diameter
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)