GF45905171
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), powder, mean particle size 6-9micron, weight 500 g
Synonym(e):
FP306010
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 459-051-71
Gewicht
500 g
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)