Merck
GF20091743
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), powder, mean particle size 20micron, weight 1000 g
Synonym(e):
FP306020
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 200-917-43
Gewicht
1000 g
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)