GF27655140
Aluminiumoxid
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 97.5%
Synonym(e):
AL603100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
97.5%
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 276-551-40
Größe
25 × 25 mm
Dicke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)