Merck
GF04983497
Aluminiumoxid
sheet, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity .%
Synonym(e):
AL603102
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 049-834-97
Größe
100 × 100 mm
Dicke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)