Merck
GF21323023
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 100 x 100mm, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonym(e):
TI050400
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
annealed (precipitation hardenable)
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 213-230-23
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.42 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)