Merck
GF18619072
Silicon nitride - reaction bonded
tube, outside diameter 8.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonym(e):
SI637400
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 186-190-72
Länge
100 mm
AD
8.0 mm
Wandstärke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)