GF21307935
Nickel/Iron
wire, Ni 90%/Fe 10%, 0.5 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Synonym(e):
NJ235140
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 213-079-35
Länge
0.2 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF21307935-1EA | 4061821145246 |