Merck
GF07092682
Nickel/Iron
powder, Ni 81%/Fe 19%, max. particle size 45 micron, weight 200 g, condition atomized
Synonym(e):
NJ016020
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 070-926-82
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract,Skin
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)