GF19255035
Gold/Silver
rod, Au 50%/Ag 50% (Atomic %), 3.0 mm diameter, length 25 mm, temper as drawn
Synonym(e):
AU217910
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 192-550-35
Länge
25 mm
Durchmesser
3.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)