GF14205158
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 100 x 100mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
NI140270
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 142-051-58
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)